Learn More
Hellma™ Cuve de type macro-cellule de précision avec couvercle
Conçues pour maintenir des échantillons lors d’expériences de spectroscopie et d’analyse optique. Les cuves à macro cellules de précision Hellma™ offrent une excellente transparence optique.
Marque: Hellma™ 6030-10-10E
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avec couvercle plat
- Longueur d’onde de 360 à 2500 nm
- En verre optique
Spécification
Macro cellule | |
Verre optique | |
10 mm | |
Spectrophotomètre | |
Rectangulaires |
3.5 mL | |
1 boîte | |
De 360 à 2500 nm | |
Spectroscopie |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hellma™ Cuve de type macro-cellule de précision avec couvercle > Longueur du trajet optique : 10mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu