Learn More
Socorex™ Macropipettes manuelles à volume fixe Acura™ 835F
Optimales pour l'analyse de l'environnement intérieur/extérieur, la chimie clinique et la culture cellulaire. Les macropipettes manuelles à volume fixe Socorex™ Acura™ 835F offrent des performances supérieures et se présentent dans un volume fixe pour faciliter la répétition des dosages
234.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 8655, DIN 12650, GMP, GLP, GBEA, NCCLS et directive CE DIV 98/79 CEE |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Modèle | Acura™ Manual 835 |
Type | Macropipette |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10496112
|
Socorex™
835.F02 |
2 ml |
234.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10121922
|
Socorex™
835.F05 |
5 ml |
234.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10111922
|
Socorex™
835.F02.5 |
2,5 ml |
234.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10704623
|
Socorex™
835.F10 |
10 ml |
234.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pipette à volume fixe à déplacement d’air.
- Ergonomie exceptionnelle et conviviale.
- Éjecteur de pointes réglable Justip™ s’adaptant à la plupart des pointes.
- Résistance aux chocs, aux UV et à l’autoclavage.
- Adaptateur pour pipettes Pasteur fourni avec des modèles dédiés de 2 et 5 ml.
- Pour assurer une protection supplémentaire contre le débordement de liquide et la contamination du cylindre, accepte les filtres pour buses interchangeables.
Spécification
ISO 8655, DIN 12650, GMP, GLP, GBEA, NCCLS et directive CE DIV 98/79 CEE | |
Acura™ Manual 835 | |
1 de chaque |
Autoclavable | |
Macropipette |