Learn More
Socorex™ Macropipettes manuelles à volume fixe Acura™ 835F
Optimales pour l'analyse de l'environnement intérieur/extérieur, la chimie clinique et la culture cellulaire. Les macropipettes manuelles à volume fixe Socorex™ Acura™ 835F offrent des performances supérieures et se présentent dans un volume fixe pour faciliter la répétition des dosages
Marque: Socorex™ 835.F02.5
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Pipette à volume fixe à déplacement d’air.
- Ergonomie exceptionnelle et conviviale.
- Éjecteur de pointes réglable Justip™ s’adaptant à la plupart des pointes.
- Résistance aux chocs, aux UV et à l’autoclavage.
- Adaptateur pour pipettes Pasteur fourni avec des modèles dédiés de 2 et 5 ml.
- Pour assurer une protection supplémentaire contre le débordement de liquide et la contamination du cylindre, accepte les filtres pour buses interchangeables.
Spécification
< 0,5 % | |
Autoclavable | |
Polycarbonate | |
Macropipette | |
1 de chaque |
ISO 8655, DIN 12650, GMP, GLP, GBEA, NCCLS et directive CE DIV 98/79 CEE | |
Blanc | |
Acura™ Manual 835 | |
2,5 ml |