Learn More
Socorex™ Kit initial de micropipettes Acura™ Electro 956.12
Pack initial de micropipettes électroniques multicanaux léger et ergonomique. Le kit initial de micropipettes Socorex™ Acura™ Electro 956.12 comprend une pipette, un support de charge, un chargeur rapide avec un adaptateur secteur et un cordon, une batterie supplémentaire et des échantillons de pointes de pipettes.
1510.00€ - 1560.00€
Spécification
Type de batterie | 4,8V NiMH |
---|---|
Certifications/Conformité | EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS. IVD 98/79 EEC (in vitro diagnostic medical devices), ED 89/336 EEC, 91/263 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC, FCCCFR47, part 15 (electromagnetic compatibility), ED 73/23 EEC, 93/68EEC, IEC 61010-1 (electrical safety), ED 2011/65/EC Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
Modèle | Acura&trade ; 956 |
Nombre de canaux | 12 |
Gamme de produits | Acura™ |
Code produit | Marque | Précision | Incréments | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Précision | Incréments | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11899233
|
Socorex™
956.12.010E |
<± 3,5% - <± 1,0% - <± 0,8% - <± 0,8% à la fin de l'année,, <3,0% - <0,7% | 0,05μL | 0,5 à 10 μl |
1560.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11819243
|
Socorex™
956.12.050E |
< ±1,0 % - < ±0,8 %, <1,0% - <0,4% | 0,25 μl | 2,5 à 50 μl |
1510.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Ergonomie exceptionnelle et conviviale.
- Léger.
- Programme d’auto-apprentissage facile, intuitif.
- Grand affichage, lecture réversible droite / gauche.
- Moteur contrôlé par microprocesseur.
- Système d’échange rapide, chargement rapide, bloc-batterie rechargeable longue durée.
- Éjection automatique des pointes.
- Compatible avec tout module volumétrique à canal unique.
Spécification
4,8V NiMH | |
Acura&trade ; 956 | |
Acura™ | |
LCD droite/gauche | |
1 unité | |
24 mois |
EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS. IVD 98/79 EEC (in vitro diagnostic medical devices), ED 89/336 EEC, 91/263 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC, FCCCFR47, part 15 (electromagnetic compatibility), ED 73/23 EEC, 93/68EEC, IEC 61010-1 (electrical safety), ED 2011/65/EC Restriction of Hazardous Substances (RoHS) | |
12 | |
Kit de micropipette électronique | |
Support de chargement de pipette, chargeur rapide avec adaptateur CA et cordon, bloc-batterie supplémentaire, certificat QC, Qualitips&trade ; échantillons de pointes de pipette et mode d'emploi, | |
< 1,5Heures |