Learn More
Socorex™ Kit initial de micropipettes Acura™ Electro 956.12
Pack initial de micropipettes électroniques multicanaux léger et ergonomique. Le kit initial de micropipettes Socorex™ Acura™ Electro 956.12 comprend une pipette, un support de charge, un chargeur rapide avec un adaptateur secteur et un cordon, une batterie supplémentaire et des échantillons de pointes de pipettes.
Marque: Socorex™ 956.12.050E
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Ergonomie exceptionnelle et conviviale.
- Léger.
- Programme d’auto-apprentissage facile, intuitif.
- Grand affichage, lecture réversible droite / gauche.
- Moteur contrôlé par microprocesseur.
- Système d’échange rapide, chargement rapide, bloc-batterie rechargeable longue durée.
- Éjection automatique des pointes.
- Compatible avec tout module volumétrique à canal unique.
Spécification
< ±1,0 % - < ±0,8 %, <1,0% - <0,4% | |
EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS. IVD 98/79 EEC (in vitro diagnostic medical devices), ED 89/336 EEC, 91/263 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC, FCCCFR47, part 15 (electromagnetic compatibility), ED 73/23 EEC, 93/68EEC, IEC 61010-1 (electrical safety), ED 2011/65/EC Restriction of Hazardous Substances (RoHS) | |
12 | |
Kit de micropipette électronique | |
LCD droite/gauche | |
0,25 μl | |
< 1,5Heures |
4,8V NiMH | |
Acura&trade ; 956 | |
Acura™ | |
2,5 à 50 μl | |
Support de chargement de pipette, chargeur rapide avec adaptateur CA et cordon, bloc-batterie supplémentaire, certificat QC, Qualitips&trade ; échantillons de pointes de pipette et mode d'emploi, | |
1 unité | |
24 mois |