Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Plaques de filtration à 96 puits AcroPrep™ Advance pour filtration de solvants
Optimisation pour une vaste gamme d’applications nécessitant un traitement plus important par volume de puits.
191.00€ - 387.00€
Spécification
Stérilité | Non stérile |
---|---|
À utiliser avec (application) | Filtration de solvants |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Porosité | Matériau (membrane) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Porosité | Matériau (membrane) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17134611
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8047 |
350 μl | 0,2 μm | PTFE |
346.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17114621
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8129 |
1 mL | 0,45 μm | Supor (PES) |
259.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17124621
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8130 |
1 mL | 1,2 μm | Supor (PES) |
191.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17144611
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8048 |
350 μl | 0,45 μm | PTFE |
348.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17174631
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8247 |
2 ml | 0,2 μm | PTFE |
209.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17164621
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8147 |
1 mL | 0,2 μm | PTFE |
361.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17174621
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8148 |
1 mL | 0,45 μm | PTFE |
387.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17104641
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8582 |
350 μl | 0,2 μm | PTFE mouillable à l’eau |
238.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17144641
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8682 |
1 mL | 0,2 μm | PTFE mouillable à l’eau |
243.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17154641
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8684 |
1 mL | 0,45 μm | PTFE mouillable à l’eau |
192.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17114641
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8584 |
350 μl | 0,45 μm | PTFE mouillable à l’eau |
337.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17184631
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8248 |
2 ml | 0,45 μm | PTFE |
209.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17184641
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8782 |
2 ml | 0,65/0,2 μm | PTFE mouillable à l’eau |
215.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17194641
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8784 |
2 ml | 0,45 μm | PTFE mouillable à l’eau |
192.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Les plaques sont fabriquées en polypropylène biologiquement inerte et résistant aux produits chimiques
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Spécification
Non stérile | |
Filtration de solvants |