Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Plaques de filtration à 96 puits AcroPrep™ Advance pour filtration de solvants
Optimisation pour une vaste gamme d’applications nécessitant un traitement plus important par volume de puits.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 8782
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.45400kg
Description
- Les plaques sont fabriquées en polypropylène biologiquement inerte et résistant aux produits chimiques
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Spécification
PTFE mouillable à l’eau | |
Non stérile | |
5/boîte |
0,65/0,2 μm | |
Filtration de solvants | |
2 ml |