Learn More
Cytiva Capsules AcroPak™ 200 avec membrane Supor™
Capsules AcroPak conçues pour les applications de recherche uniquement.
287.00€ - 372.00€
Spécification
Matériau (membrane) PES Hydrophile
Porosité 0,8/0,2 μm
Stérilité Stérile
Zone de filtration 200 cm2
Quantité 3/boîte
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Type de sortie Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type de sortie Prix Quantité et disponibilité  
17194241
Afficher les documents
Cytiva
12941
Raccord cannelé cranté
372.00€
3 pièces
17134221
Afficher les documents
Cytiva
12093
Raccord d’entrée MNPT 1/4 po, raccord de sortie cannelé
287.00€
3 pièces
Description
Description
  • Traitement efficace des volumes de liquides jusqu’à 20 litres
  • Le préfiltre intégré prolonge la durée de vie du filtre lorsque des solutions chargées de particules, comme des milieux contenant du sérum, sont traitées
  • Pour tampons, milieux de culture tissulaire et autres liquides biologiques
  • Nouvelle technologie recommandée pour une mise à l’échelle supérieure simplifiée
  • La zone de filtration élevée et la taille compacte sont idéales pour une mise à l’échelle supérieure des essais
Spécification
Spécification
PES Hydrophile
Stérile
3/boîte
0,8/0,2 μm
200 cm2
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cytiva Capsules AcroPak™ 200 avec membrane Supor™