Learn More
Cytiva Capsules AcroPak™ 200 avec membrane Supor™
Click to view available options
Type de sortie:
Raccord cannelé cranté
Raccord d’entrée MNPT 1/4 po, raccord de sortie cannelé
Conditionnement:
3 pièces
Description
- Traitement efficace des volumes de liquides jusqu’à 20 litres
- Le préfiltre intégré prolonge la durée de vie du filtre lorsque des solutions chargées de particules, comme des milieux contenant du sérum, sont traitées
- Pour tampons, milieux de culture tissulaire et autres liquides biologiques
- Nouvelle technologie recommandée pour une mise à l’échelle supérieure simplifiée
- La zone de filtration élevée et la taille compacte sont idéales pour une mise à l’échelle supérieure des essais
Spécification
Spécification
| Matériau (membrane) | PES Hydrophile |
| Porosité | 0,8/0,2 μm |
| Stérilité | Stérile |
| Zone de filtration | 200 cm2 |
| Type de sortie | Raccord d’entrée MNPT 1/4 po, raccord de sortie cannelé |
| Quantité | 3/boîte |