Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres AcroPak™ 20 avec membrane Fluorodyne™ II et cloche de remplissage
Les filtres AcroPak 20 sont conçus pour faciliter les filtrations de petits et moyens volumes.
113.00€ - 144.00€
Spécification
Matériau (membrane) | PVDF (hydrophile) |
---|---|
Porosité | 0,2 μm |
Zone de filtration | 20 cm2 |
Type de sortie | Raccord cannelé cranté |
Quantité | 3/boîte |
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17134231
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12201 |
Stérile |
144.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17124231
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12200 |
Non stérile |
113.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Volumes de traitement efficaces jusqu’à 20 litres
- La membrane Fluorodyne II (PVDF) est compatible avec les solutions aqueuses et de nombreux solvants organiques
Spécification
PVDF (hydrophile) | |
20 cm2 | |
3/boîte |
0,2 μm | |
Raccord cannelé cranté |