Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres AcroPak™ 20 avec membrane Fluorodyne™ II et cloche de remplissage
Les filtres AcroPak 20 sont conçus pour faciliter les filtrations de petits et moyens volumes.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 12201
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.33250kg
Description
- Volumes de traitement efficaces jusqu’à 20 litres
- La membrane Fluorodyne II (PVDF) est compatible avec les solutions aqueuses et de nombreux solvants organiques
Spécification
PVDF (hydrophile) | |
Stérile | |
Raccord cannelé cranté |
0,2 μm | |
20 cm2 | |
3/boîte |