Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres pour seringues Acrodisc™ avec membrane Supor™, stériles
Le filtre pour seringues est une véritable bête de somme de laboratoire qui protège la qualité et la stérilité des échantillons ou des cultures.
150.00€ - 256.00€
Code produit | Marque | Porosité | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17184361
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4611 |
0,1 μm | 25 mm |
219.82€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17114381
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4651 |
0,1 μm | 32 mm |
229.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17154361
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4602 |
0,2 μm | 13 mm |
256.00€
75 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17194361
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4612 |
0,2 μm | 25 mm |
213.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17124381
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4652 |
0,2 μm | 32 mm |
229.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17164361
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4604 |
0,45 μm | 13 mm |
189.00€
75 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17104371
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4614 |
0,45 μm | 25 mm |
215.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17144381
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4654 |
0,45 μm | 32 mm |
229.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17174361
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4608 |
0,8 μm | 13 mm |
189.00€
75 pièces |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17114371
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4618 |
0,8 μm | 25 mm |
150.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17164381
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4656 |
1,2 μm | 32 mm |
229.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17104381
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4650 |
5 μm | 32 mm |
161.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Le filtre pour seringues est une véritable bête de somme de laboratoire qui protège la qualité et la stérilité des échantillons ou des cultures.
- Le filtre doit fournir une capacité suffisante pour filtrer tout l’échantillon
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Spécification
PES | |
Stérile |