Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres pour seringues Acrodisc™ avec membrane Supor™, stériles
Le filtre pour seringues est une véritable bête de somme de laboratoire qui protège la qualité et la stérilité des échantillons ou des cultures.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 4652
198.56 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.51300kg
Description
Le filtre pour seringues est une véritable bête de somme de laboratoire qui protège la qualité et la stérilité des échantillons ou des cultures.
La gamme de produits Acrodisc comprend une technologie de filtre combiné et une double membrane haute performance qui permet d’améliorer le débit et d’éliminer plus de débris dans un filtre pour seringue unique. Ces filtres permettent d’obtenir une capacité suffisante pour filtrer un échantillon entier en une seule fois.
- Les blisters individuels irradiés aux rayons gamma garantissent la stérilité
- Les blisters ergonomiques assurent le stockage, la manipulation et les connexions stériles
- Des performances de membrane supérieures vous permettant d’obtenir un débit et un débit de filtration élevés
- Pré-filtre double couche intégré pour une capacité de rétention de saletés élevée et un débit accru
- Une faible liaison protéique assure une récupération élevée des protéines
Utilisation non recommandée avec certaines cétones.
Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patients autres.
Spécification
PES | |
Stérile | |
50/boîte |
0,2 μm | |
5,8 cm2 | |
32 mm |