Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres pour seringues Acrodisc™ en fibre de verre
Disponibles avec le préfiltre en fibre de verre multicouche GxF, offrant deux à quatre fois le débit des préfiltres en fibre de verre standard et permettant une filtration rapide et facile de vos échantillons les plus difficiles à filtrer.
147.58€ - 3010.00€
Spécification
Matériau (membrane) | Fibre en verre borosilicaté |
---|---|
Porosité | 1 μm |
Stérilité | Non stérile |
Matériau de boîtiers | PP |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17174341
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4529 |
25 mm | 1 000/boîte |
3010.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17134341
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4523 |
25 mm | 50/boîte |
147.58€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17144341
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4524 |
37 mm | 15/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Spécification
Fibre en verre borosilicaté | |
1 μm | |
Non stérile | |
PP |