Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres pour seringues Acrodisc™ en fibre de verre
Disponibles avec le préfiltre en fibre de verre multicouche GxF, offrant deux à quatre fois le débit des préfiltres en fibre de verre standard et permettant une filtration rapide et facile de vos échantillons les plus difficiles à filtrer.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 4529
2301.98 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21934" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 3.21900kg
Description
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Spécification
Fibre en verre borosilicaté | |
Non stérile | |
1 000/boîte |
1 μm | |
PP | |
25 mm |