Learn More
Chlorhydrate d’acriflavine, Thermo Scientific Chemicals
Chlorhydrate d’acriflavine, C27H28Cl4N6, numéro CAS-69235-50-3, chlorure de trichlorhydrate de proflavine 3,6-diamino-10-méthylacridine, chlorhydrate d’acrifiavine, unii-1s73vw819c, chlorhydrate d’acriflavine mélangede3,6-diamino-10-méthylacridiniumchlorurechlorhydrateetde3,6-diaminoacridinechlorhydrate
46.70€ - 216.00€
Identifiants chimiques
CAS | 69235-50-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C27H27Cl3N6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 541.91 |
Numéro MDL | MFCD00069039 |
Clé InChI | MKLTXAHQKDVBLY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | unii-1s73vw819c, acrifiavine hydrochloride, 3,6-diamino-10-methylacridine proflavine trihydrochloride chloride, acriflavinehydrochloride mixtureof3,6-diamino-10-methylacridiniumchloridehydrochlorideand3,6-diaminoacridinehydrochloride |
CID PubChem | 53393742 |
Nom IUPAC | Acridine-3,6-diamine;10-méthylacridine-10-ium-3,6-diamine;chlorure;trihydrochloride |
SMILES | Cl.Cl.[Cl-].NC1=CC2=NC3=CC(N)=CC=C3C=C2C=C1.C[N+]1=C2C=C(N)C=CC2=CC2=CC=C(N)C=C12 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10535501
|
Thermo Scientific Acros
346840100 |
10 g | Flacon en verre |
46.70€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10545501
|
Thermo Scientific Acros
346840250 |
25 g | Flacon en verre |
69.10€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10651832
|
Thermo Scientific Acros
346841000 |
100 g | Flacon en verre |
216.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
69235-50-3 | |
541.91 | |
MKLTXAHQKDVBLY-UHFFFAOYSA-N | |
53393742 | |
Cl.Cl.[Cl-].NC1=CC2=NC3=CC(N)=CC=C3C=C2C=C1.C[N+]1=C2C=C(N)C=CC2=CC2=CC=C(N)C=C12 |
C27H27Cl3N6 | |
MFCD00069039 | |
unii-1s73vw819c, acrifiavine hydrochloride, 3,6-diamino-10-methylacridine proflavine trihydrochloride chloride, acriflavinehydrochloride mixtureof3,6-diamino-10-methylacridiniumchloridehydrochlorideand3,6-diaminoacridinehydrochloride | |
Acridine-3,6-diamine;10-méthylacridine-10-ium-3,6-diamine;chlorure;trihydrochloride |
Spécification
Acriflavine hydrochloride | |
260.0°C | |
7% max. (105°C, 1 hr.) | |
C27H27Cl3N6 | |
22,I,65 | |
unii-1s73vw819c, acrifiavine hydrochloride, 3,6-diamino-10-methylacridine proflavine trihydrochloride chloride, acriflavinehydrochloride mixtureof3,6-diamino-10-methylacridiniumchloridehydrochlorideand3,6-diaminoacridinehydrochloride | |
MKLTXAHQKDVBLY-UHFFFAOYSA-N | |
Acridine-3,6-diamine;10-méthylacridine-10-ium-3,6-diamine;chlorure;trihydrochloride | |
53393742 |
69235-50-3 | |
Marron-Rouge à Orange-Rouge | |
Authentique | |
MFCD00069039 | |
15,115 | |
Solubility in water: 250-300g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,practically insoluble in ether and chloroform | |
Cl.Cl.[Cl-].NC1=CC2=NC3=CC(N)=CC=C3C=C2C=C1.C[N+]1=C2C=C(N)C=CC2=CC2=CC=C(N)C=C12 | |
541.91 | |
Poudre |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque de graves lésions des yeux.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Laver soigneusement le visage, les mains et toute peau exposée
Mention d’avertissement GHS :danger
- Acriflavine hydrochloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.