Learn More
Chlorhydrate d’acriflavine, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10535501
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Chlorhydrate d’acriflavine, C27H28Cl4N6, numéro CAS-69235-50-3, chlorure de trichlorhydrate de proflavine 3,6-diamino-10-méthylacridine, chlorhydrate d’acrifiavine, unii-1s73vw819c, chlorhydrate d’acriflavine mélangede3,6-diamino-10-méthylacridiniumchlorurechlorhydrateetde3,6-diaminoacridinechlorhydrate
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 69235-50-3
Formule moléculaire C27H27Cl3N6
Poids moléculaire (g/mol) 541.91
Numéro MDL MFCD00069039
Clé InChI MKLTXAHQKDVBLY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-1s73vw819c, acrifiavine hydrochloride, 3,6-diamino-10-methylacridine proflavine trihydrochloride chloride, acriflavinehydrochloride mixtureof3,6-diamino-10-methylacridiniumchloridehydrochlorideand3,6-diaminoacridinehydrochloride
CID PubChem 53393742
Nom IUPAC Acridine-3,6-diamine;10-méthylacridine-10-ium-3,6-diamine;chlorure;trihydrochloride
SMILES Cl.Cl.[Cl-].NC1=CC2=NC3=CC(N)=CC=C3C=C2C=C1.C[N+]1=C2C=C(N)C=CC2=CC2=CC=C(N)C=C12
Specifications
Nom chimique ou matériau Acriflavine hydrochloride
Point de fusion 260.0°C
Couleur Marron-Rouge à Orange-Rouge
Perte à la dessiccation 7% max. (105°C, 1 hr.)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Beilstein 22,I,65
Merck Index 15,115
Informations sur la solubilité Solubility in water: 250-300g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,practically insoluble in ether and chloroform
Forme physique Poudre
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acriflavine hydrochloride
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.