Learn More
Waters Corporation ACQUITY HSS T3 Column
The ACQUITY HSS T3 UPLC columns exhibit ultra-low MS bleed and are fully scalable and transferable to HPLC separations.
Spécification
Pression max. | 18000 psi (1240 Bar) |
---|---|
Forme des particules | Sphérique |
Granulométrie | 1,8 μm |
Porosité | 100 Å |
Type d’USP | L1 |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10063966
|
Waters Corporation
176001127 |
50 mm | 1 mm |
N/A
|
N/A | ||||
13149929
|
Waters Corporation
176001129 |
100 mm | 1 mm |
N/A
|
N/A | ||||
13159929
|
Waters Corporation
176001130 |
150 mm | 1 mm |
N/A
|
N/A | ||||
10339436
|
Waters Corporation
176001131 |
50 mm | 2.1 mm |
N/A
|
N/A | ||||
13179929
|
Waters Corporation
176001132 |
100 mm | 2.1 mm |
N/A
|
N/A | ||||
13189929
|
Waters Corporation
176001133 |
150 mm | 2.1 mm |
N/A
|
N/A | ||||
15364384
|
Waters Corporation
186005614 |
75 mm | 2.1 mm |
N/A
|
N/A | ||||
17183212
|
Waters Corporation
186005617 |
75 mm | 3 mm |
N/A
|
N/A | ||||
Description
- The universal, silica-based bonded phase used for the ACQUITY HSS T3 sorbents is compatible with 100% aqueous mobile phase and should be your first choice when developing separations for polar and non-polar compounds.
Specifications
18000 psi (1240 Bar) | |
1,8 μm | |
L1 | |
Colonne |
Sphérique | |
100 Å | |
Oui |