Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fuchsine acide, pure, coloration biologique de haute pureté
83.31€ - 944.70€
Identifiants chimiques
CAS 3244-88-0
Formule moléculaire C20H17N3Na2O9S3
Poids moléculaire (g/mol) 587.544
Numéro MDL MFCD00013286
Clé InChI VCEFFPMSOGDMJX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Acid Violet 19, C.I. 42685, Fuchsin Acid, Rubin S
CID PubChem 131852436
Nom IUPAC 3-[bis(4-amino-3-sulfophényl)méthylidène]-6-imino-5-méthylcyclohexa-1,4-diène-1-acide sulfonique ; sodium
SMILES CC1=CC(=C(C2=CC(=C(C=C2)N)S(=O)(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)N)S(=O)(=O)O)C=C(C1=N)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10216430
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
227900250
25 g Flacon en verre
83.31€
25g
Expédition estimée: 19-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10164760
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
227901000
100 g Flacon en verre
235.17€
100g
Expédition estimée: 19-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15139263
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
227905000
500 g Flacon en verre
944.70€
500g
Expédition estimée: 19-11-2024
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
3244-88-0
587.544
VCEFFPMSOGDMJX-UHFFFAOYSA-N
131852436
CC1=CC(=C(C2=CC(=C(C=C2)N)S(=O)(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)N)S(=O)(=O)O)C=C(C1=N)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
C20H17N3Na2O9S3
MFCD00013286
Acid Violet 19, C.I. 42685, Fuchsin Acid, Rubin S
3-[bis(4-amino-3-sulfophényl)méthylidène]-6-imino-5-méthylcyclohexa-1,4-diène-1-acide sulfonique ; sodium
Spécification
700 (at lambda min.)
3244-88-0
C20H17N3Na2O9S3
Acid Violet 19, C.I. 42685, Fuchsin Acid, Rubin S
VCEFFPMSOGDMJX-UHFFFAOYSA-N
CC1=CC(=C(C2=CC(=C(C=C2)N)S(=O)(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)N)S(=O)(=O)O)C=C(C1=N)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
587.544
544 to 550nm (in pH 3 acidified water)
Pures
Poudre ou cristaux
Acid Fuchsin
1 to 1.4
MFCD00013286
Solubility in water: 143g/L. Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Authentique
3-[bis(4-amino-3-sulfophényl)méthylidène]-6-imino-5-méthylcyclohexa-1,4-diène-1-acide sulfonique ; sodium
131852436
585.52
Vert
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 221-816-5
missing translation for 'rtecsNumber' : DD4737000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • Acid Fuchsin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.