Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fuchsine acide, pure, coloration biologique de haute pureté
Code produit. 15139263
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3244-88-0
Formule moléculaire C20H17N3Na2O9S3
Poids moléculaire (g/mol) 587.544
Numéro MDL MFCD00013286
Clé InChI VCEFFPMSOGDMJX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Acid Violet 19, C.I. 42685, Fuchsin Acid, Rubin S
CID PubChem 131852436
Nom IUPAC 3-[bis(4-amino-3-sulfophényl)méthylidène]-6-imino-5-méthylcyclohexa-1,4-diène-1-acide sulfonique ; sodium
SMILES CC1=CC(=C(C2=CC(=C(C=C2)N)S(=O)(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)N)S(=O)(=O)O)C=C(C1=N)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Spécification
Absorbance 700 (at lambda min.)
Nom chimique ou matériau Acid Fuchsin
Rapport d’absorption 1 to 1.4
Informations sur la solubilité Solubility in water: 143g/L. Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Spectre IR Authentique
Lambda max. 544 to 550nm (in pH 3 acidified water)
Poids de la formule 585.52
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Vert
Quantité 500 g
Forme physique Poudre ou cristaux