Learn More
Acétonitrile, qualité LC/MS Optima™, Fisher Chemical™ Code produit.: 10061044
Acétonitrile, qualité LC/MS Optima™, Fisher Chemical™
Code produit. 10061044
4 L
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1L
2,5L
4 L
Code produit. 10061044
Marque: Fisher Chemical A9554
Demander un format en vrac ou personnalisé
Acétonitrile, >-99,9 %, C2H3N, numéro CAS-75-05-8, cyanure de méthyle, cyanométhane, acétonitrile, nitrile d’éthyle, éthanenitrile, cyanure de méthyle, méthanecarbonitrile, méthylkyanide, méthane, cyano, mecn
Acétonitrile, > -99,9 %, C2H3N, numéro CAS-75-05-8, méthane, cyano, nitrile d’éthyle, méthanecarbonitrile, méthylkyanide, mecn, acétonitrile, cyanure de méthyle, éthanenitrile, cyanure de méthyle, cyanométhane
  • Phase mobile idéale pour les applications LC/MS et UHPLC-UV dans les industries pharmaceutique, biotechnologique, clinique, environnementale et de sécurité alimentaire.
  • Nouveau test d’élution de gradient avec écrans de détecteur à barrettes de photodiodes pour l’absorption des contaminants UV à chaque longueur d’onde de la plage de 200 à 400 nm, afin de permettre des lignes de base lisses et de réduire les interférences.
  • Évalué pour 17 impuretés métalliques à des concentrations en ppb afin de réduire au minimum la formation d’adduits métalliques pendant l’analyse et de simplifier l’interprétation spectrale.
  • La filtration 0,1 micron minimise les particules gênantes qui peuvent interférer avec les performances des systèmes LC/MS et UHPLC
  • Constitue la solution idéale pour préparer des mélanges de phases mobiles plus propres et sans particules. L’ionisation en mode positif (comme la propazine) et l’ionisation en mode négatif (comme le mécoprop) avec ESI et MS à simple quadripôle détectent les contaminants organiques à 50 ppb max et 300 ppb max respectivement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-05-8
Numéro MDL 1878
Spécification
Point de fusion -46°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 81°C
Quantité 4 L
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C2H3N
Tension de vapeur 97mbar at 20°C
Viscosité 0.36cp at 20°C
Poids de la formule 41.05g/mol
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2526545 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/02/2025 Catalog NumberA955-500,A955-4,A955-212
Numéro de lot2526533 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/02/2025 Catalog NumberA955-500,A955-4,A955-212
Numéro de lot2526532 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/02/2025 Catalog NumberA955-500,A955-4,A955-212
Numéro de lot2526418 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/02/2025 Catalog NumberA955-500,A955-4,A955-212
Numéro de lot2524624 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/02/2025 Catalog NumberA955-500,A955-4,A955-212
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acétonitrile, qualité LC/MS Optima™, Fisher Chemical™ >