Learn More
Acétonitrile, qualité environnementale, 99,7 + %, Thermo Scientific Chemicals
Convient à l’analyse de l’environnement, des résidus de pesticides et du GC
106.53€ - 270.35€
Identifiants chimiques
CAS | 75-05-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H3N |
Poids moléculaire (g/mol) | 41.053 |
Numéro MDL | MFCD00001878 |
Clé InChI | WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn |
CID PubChem | 6342 |
ChEBI | CHEBI:38472 |
Nom IUPAC | acétonitrile |
SMILES | CC#N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11395297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040972.K2 |
1 L |
106.53€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11305307
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040972.M1 |
4 x 1 L |
270.35€
4L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11315307
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040972.K7 |
4 L |
242.21€
4L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Acetonitrile is utilized as a polar aprotic solvent in organic synthesis and in the purification of butadiene. Aqueous two-phase systems based on acetonitrile and carbohydrates play an important character in the extraction and purification of biomolecules called vanillins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Taux maximal d’impuretés : Résidus d’évaporation 5 ppm, H2O 0,05 %, résidus halogénés 10 ng/L (GC-ECD) 0,01 %Identifiants chimiques
75-05-8 | |
41.053 | |
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N | |
6342 | |
acétonitrile |
C2H3N | |
MFCD00001878 | |
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn | |
CHEBI:38472 | |
CC#N |
Spécification
Acetonitrile | |
75-05-8 | |
Colorless liquid | |
80°C to 82°C | |
525°C (977°F) | |
Liquide | |
>99.7% | |
MFCD00001878 | |
741857 | |
Miscible with water and almost all organic solvents. | |
CC#N | |
41.053 | |
CHEBI:38472 | |
Environnement |
°C to 48°C to°C to 45°C | |
Incolore | |
0.786 | |
5°C (41°F) | |
Pungent | |
1.344 | |
C2H3N | |
97 hPa (73mm Hg) at 20°C | |
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn | |
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N | |
acétonitrile | |
6342 | |
41.05 |
Sécurité et traitement
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles - Ne pas fumer. Porter des vêtements et des gants de protection appropriés.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P314-P330-P363-P370+P378q-P501c
H225-H302+H312+H332-H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT : 3, Groupe d’emballage : II
missing translation for 'einecsNumber' : 200-835-2
missing translation for 'rtecsNumber' : AL7700000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Acetonitrile
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .