Learn More
Acétonitrile, qualité environnementale, 99,7 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11305307
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
4 x 1 L
Conditionnement:
1L
4L
Code produit. 11305307
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 040972.M1
Demander un format en vrac ou personnalisé
Convient à l’analyse de l’environnement, des résidus de pesticides et du GC
Acetonitrile is utilized as a polar aprotic solvent in organic synthesis and in the purification of butadiene. Aqueous two-phase systems based on acetonitrile and carbohydrates play an important character in the extraction and purification of biomolecules called vanillins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Taux maximal d’impuretés : Résidus d’évaporation 5 ppm, H2O 0,05 %, résidus halogénés 10 ng/L (GC-ECD) 0,01 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-05-8
Formule moléculaire C2H3N
Poids moléculaire (g/mol) 41.053
Numéro MDL MFCD00001878
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
CID PubChem 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nom IUPAC acétonitrile
SMILES CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetonitrile
Point de fusion °C to 48°C to°C to 45°C
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 0.786 g/cm3 at 20°C
Point d’ébullition 80°C to 82°C
Quantité 4 x 1 L
Point d’éclair 5°C (41°F)
Température d’allumage 525°C (977°F)
Odeur Pungent
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.344
Plage de pourcentage du dosage >99.7%
Tension de vapeur 97 hPa (73mm Hg) at 20°C
Beilstein 741857
Informations sur la solubilité Miscible with water and almost all organic solvents.
Poids de la formule 41.05
Qualité Environnement