Learn More
acétonitrile-d3, pour RMN, 99,8 % d’atomes D, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10565524
acétonitrile-d3, pour RMN, 99,8 % d’atomes D, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10565524
100 ml, Flacon en verre AcroSeal™
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 10565524
Marque: Thermo Scientific Acros 217421000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetonitrile-d3
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom For NMR, 99.8 atom% D
Densité 0,8440 g/ml
Deutérium (D) 99,8 % min (RMN)
Point d’éclair 2°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Indice de réfraction 1.3430 to 1.3450
Viscosité 0.39 mPa.s (20°C)
Eau 0,03 % max. (coulométrique)
Quantité 100 ml
CAS 2206-26-0
Point de fusion -46.0°C
Point d’ébullition 79.0°C to 81.0°C
Formule moléculaire C2H3N
Formule linéaire CD3CN
Numéro MDL MFCD00001881
Beilstein 02, IV, 428
Synonyme acetonitrile-d3, 2h3 acetonitrile, cd3cn, acetonitrile-2,2,2-d3, methyl-d3 cyanide, trideuteroacetonitrile, acetonitrile-d3, 99.8 atom % d, acetonitrile-d3, ≥99.8 atom % d, acetonitrile-d isotopic 5g
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
SMILES [2H]C([2H])([2H])C#N
Nom IUPAC (²H₃)acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 44.07
CID PubChem 123151
Poids de la formule 44.07
Qualité RMN
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0465188 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/09/2024 Catalog Number217421000
Numéro de lotA0459598 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/02/2024 Catalog Number217421000
Numéro de lotA0457907 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2023 Catalog Number217421000
Numéro de lotA0456362 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/10/2023 Catalog Number217421000
Numéro de lotA0454422 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number217421000
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetonitrile-d3
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Acetonitrile
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
acétonitrile-d3, pour RMN, 99,8 % d’atomes D, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >