Learn More
Acétonitrile-d3, pour RMN, 99 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10793351
Acétonitrile-d3, pour RMN, 99 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10793351
50 ml, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
10 ml
25 ml
50 ml
250 ml
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 10793351
Marque: Thermo Scientific Acros 166230500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Acétonitrile-d3, C2H3N, numéro CAS-2206-26-0, 2h3 acétonitrile, acétonitrile-2,2,2-d3, acétonitrile-d3, acétonitrile-d3, > -99,8 % d’atomes d, acétonitrile-d3, 99,8 % d’atomes d, acétonitrile-d isotopique 5 g, cd3cn, cyanure de méthyle-d3, trideutéroacétonitrile, 10 ml, 02, IV, 428, 79,0°C à 81,0°C
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2206-26-0
Formule moléculaire C2H3N
Poids moléculaire (g/mol) 44.07
Numéro MDL MFCD00001881
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
CID PubChem 123151
SMILES [2H]C([2H])([2H])C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetonitrile-d3
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99 atom%D
Densité 0.8440g/mL
Deutérium (D) 98,5% min
Point d’éclair 2°C
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.3430 to 1.3450
Viscosité 0.39 mPa.s (20°C)
Eau 0,1 % max. (coulométrique)
Quantité 50 ml
Point de fusion -46.0°C
Point d’ébullition 79.0°C to 81.0°C
Formule linéaire CD3CN
Beilstein 02, IV, 428
Synonyme acetonitrile-d3, 2h3 acetonitrile, cd3cn, acetonitrile-2,2,2-d3, methyl-d3 cyanide, trideuteroacetonitrile, acetonitrile-d3, 99.8 atom % d, acetonitrile-d3, ≥99.8 atom % d, acetonitrile-d isotopic 5g
Nom IUPAC 2,2,2-trideutérioacétonitrile
Poids de la formule 44.07
Qualité RMN
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0462871 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2025 Catalog Number166230100,166232500,166230500,166230250
Numéro de lotA0464478 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2025 Catalog Number166230100,166232500,166230500,166230250
Numéro de lotA0462853 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2025 Catalog Number166230100,166232500,166230500,166230250
Numéro de lotA0466715 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2025 Catalog Number166230100,166232500,166230500,166230250
Numéro de lotA0463865 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2025 Catalog Number166230100,166232500,166230500,166230250
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetonitrile-d3
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Nom du produit
Acétonitrile-d3, pour RMN, 99 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals >