Learn More
Acetone, 99.8+%, for analysis, AR, ACS, meets specifications of Ph. Eur.
C3H6O, numéro CAS 67-64-1, 2,5 L, 56°C, incolore, 58,08 g/mol, -95°C, 8 765, flacon en plastique HDPE, liquide, 247 mbar à 20°C, 0,32 mPaS à 20°C
Marque: Fisher Chemical A/0600/25
261.64 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "24127" pour bénéficier de cette offre.
Description
C3H6O, numéro CAS 67-64-1, 2,5 L, 56°C, incolore, 58,08 g/mol, -95°C, 8 765, flacon en plastique HDPE, liquide, 247 mbar à 20°C, 0,32 mPaS à 20°C
Spécification
67-64-1 | |
25 L | |
0.32 mPaS at 20°C | |
C3H6O | |
Liquide | |
7 | |
56°C |
Boîte métallique | |
247mbar at 20°C | |
2 | |
8765 | |
Incolore | |
-95°C | |
58.08g/mol |
Sécurité et traitement
- Acetone
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
2527023 | Certificat d’analyse | 14/02/2025 | A/0600/17,A/0600/27,A/0600/PB17,A/0600/PC17,A/0600/PB08,A/0600/PC17X,A/0600/25X,A/0600/21,A/0600/15Z,A/0600/17Z,A/0600/15,A/0600/PC21,A/0600/JC21,A/0600/25SS,A/0600/25,A/0600/99SS |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%