Learn More
Acetone, 99.8+%, for analysis, AR, ACS, meets specifications of Ph. Eur.
Code produit. p-8015104 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
2,5 l
5 l
25 l
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en plastique PEHD
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
500mL
5L
Code produit. 11433733
Marque: Fisher Chemical A/0600/PB08
Demander un format en vrac ou personnalisé
C3H6O, numéro CAS 67-64-1, 2,5 L, 56°C, incolore, 58,08 g/mol, -95°C, 8 765, flacon en plastique HDPE, liquide, 247 mbar à 20°C, 0,32 mPaS à 20°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
CAS 67-64-1
Tension de vapeur 247mbar at 20°C
Viscosité 0.32 mPaS at 20°C
Densité de vapeur 2
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C3H6O
Numéro MDL 8765
Couleur Incolore
pH 7
Point de fusion -95°C
Point d’ébullition 56°C
Quantité 500 ml
Poids de la formule 58.08g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.