Learn More
Acétone, 99+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
39.30€ - 380.90€
Identifiants chimiques
CAS 67-64-1
Formule moléculaire C3H6O
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Numéro MDL MFCD00008765
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
CID PubChem 180
ChEBI CHEBI:15347
Nom IUPAC propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10479480
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
177170010
1 L Flacon en verre
39.30€
1L
10225900
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
177170025
2.5 L Flacon en verre
71.46€
2.50L
10745863
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
177170050
5 L Récipient en plastique
128.64€
5L
10779874
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
177170100
10 L Récipient en plastique
203.01€
10L
10285940
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
177170250
25 L Récipient en plastique
380.90€
25L
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
67-64-1
58.08
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
180
propan-2-one
C3H6O
MFCD00008765
acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
CHEBI:15347
CC(C)=O
Spécification
Acetone
67-64-1
100.0
0.7900g/mL
-20°C (-4°C)
1.3585
0.005% max.
C3H6O
MFCD00008765
1090; Colorless
01, 635
02,13; 03,4; 06,9
acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
propan-2-one
180
58.08
Extra pur
-95.0°C
99.0
>4°C
56.0°C
Liquide
99+%
0.79
CH3COCH3
Vapor Pressure: 247mbar at 20°C
0.32 mPa.s (20°C)
0.5% max. (K.F.)
15, 65
Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, dimethylformamide,, chloroform, ether and most oils
CC(C)=O
58.08
CHEBI:15347
≥99%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Provoque une irritation oculaire grave.
Liquide et vapeurs hautement inflammables.
L’exposition répétée peut provoquer dessèchement et gerçures de la peau.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger