Learn More
Acétone, 99+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acetone |
Point de fusion | -95.0°C |
% min. CAS | 99.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Informations sur la décomposition | >4°C |
Densité | 0.7900g/mL |
Point d’ébullition | 56.0°C |
Quantité | 25 L |
Point d’éclair | −20°C |
Conditionnement | Récipient en plastique |