Learn More
Acide acétique, sel de sodium, 99+ %, pour analyse, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acetic acid, sodium salt |
Note relative au nom | p.a. |
pH | 7,5 à 9,2 (5 % de solution à 20°C) |
Point de fusion | 324,0°C |
% min. CAS | 99.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Couleur | Blanc |
Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
Formule linéaire | CH3CO2Na |
Informations sur la solubilité | Solubilité dans l’eau : 500 g/L (20°C). Autres solubilités : légèrement soluble dans l’alcool |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467344 | Certificat d’analyse | 30/01/2025 | 220890050,220892500,220890010 |
A0467345 | Certificat d’analyse | 30/01/2025 | 220890050,220892500,220890010 |
A0454304 | Certificat d’analyse | 25/08/2023 | 220890050,220892500,220890010 |
A0397586 | Certificat d’analyse | 15/12/2022 | 220890050,220892500,220890010 |
A0406251 | Certificat d’analyse | 13/12/2022 | 220890050,220892500,220890010 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%