Learn More
Acide acétique, sel de sodium, 99+ %, pour analyse, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10017252 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
250g
1kg
5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
Code produit. 10017252
Marque: Thermo Scientific Acros 220890050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-09-3
Formule moléculaire C2H3NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 82.03
Numéro MDL MFCD00012459
Clé InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
CID PubChem 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid, sodium salt
Note relative au nom p.a.
pH 7,5 à 9,2 (5 % de solution à 20°C)
Point de fusion 324,0°C
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire CH3CO2Na
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :500 g/l (20°C).Autres solubilités : légèrement soluble dans l’alcool
Nom IUPAC sodium acetate
Poids de la formule 82.03
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Quantité 5kg
Point d’éclair >250°C
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 1% max.
Conditionnement Récipient en plastique
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux