Learn More
Acide acétique glacial, certifié AR pour analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
C2H4O2, numéro CAS-64-19-7, acétasol, acide acétique, essigsaeure, acide de vinaigre, acide éthanoïque, acide acétique, glacial, acide méthanecarboxylique, glacial, acide éthylique, 2,5 L, 117°C, CHEBI:15366, incolore, 60,05 g/mol, QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N, 16°C, 36152, 60,052, < -0,1 ppm
38.05€ - 469.04€
Identifiants chimiques
CAS 64-19-7
Formule moléculaire C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Numéro MDL MFCD00036152
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC iodochlorane
SMILES CC(O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10744361
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
A/0400/PB08
500ml Flacon en plastique PEHD
38.05€
500mL
10171460
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
A/0400/PB15
1 l Flacon en plastique PEHD
78.05€
1L
12686657
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
A/0400/PC15
1 L Flacon en verre revêtu de plastique
84.45€
1L
10304980
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
A/0400/PB17
2.5 l Flacon en plastique PEHD
166.00€
2.50L
12696657
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
A/0400/PC17
2,5 L Flacon en verre revêtu de plastique
159.00€
2.50L
10580711
FDS Afficher les documents
Fisher Chemical
A/0400/25
25 L Récipient en plastique
469.04€
25L
Description
Description
C2H4O2, numéro CAS-64-19-7, acétasol, acide acétique, essigsaeure, acide de vinaigre, acide éthanoïque, acide acétique, glacial, acide méthanecarboxylique, glacial, acide éthylique, 2,5 L, 117°C, CHEBI:15366, incolore, 60,05 g/mol, QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N, 16°C, 36152, 60,052, < -0,1 ppm
Spécification
Identifiants chimiques
64-19-7
60.05
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
CC(O)=O
C2H4O2
MFCD00036152
iodochlorane
Spécification
2,5
16°C
Incolore
MFCD00036152
CC(O)=O
60.05
Liquide
1,52 kPa à 20°C
64-19-7
117°C
C2H4O2
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
iodochlorane
60.05g/mol
2,1
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Acetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Acetic acid