Learn More
Acide acétique glacial, certifié AR pour analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500ml
1 L
2,5 L
2.5 l
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Flacon en verre revêtu de plastique
Récipient en plastique
Description
C2H4O2, numéro CAS-64-19-7, acétasol, acide acétique, essigsaeure, acide de vinaigre, acide éthanoïque, acide acétique, glacial, acide méthanecarboxylique, glacial, acide éthylique, 2,5 L, 117°C, CHEBI:15366, incolore, 60,05 g/mol, QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N, 16°C, 36152, 60,052, < -0,1 ppm
Spécification
Spécification
pH | 2,5 |
Point de fusion | 16°C |
Point d’ébullition | 117°C |
Couleur | Incolore |
Poids de la formule | 60.05g/mol |
Quantité | 1 L |
Conditionnement | Flacon en verre revêtu de plastique |
Forme physique | Liquide |
Densité de vapeur | 2,1 |
Tension de vapeur | 1,52 kPa à 20°C |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acetic acid
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Acetic acid