Learn More
Acétaldéhyde, 99,5 %, extra pur, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
31.76€ - 73.97€
Identifiants chimiques
CAS | 75-07-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H4O |
Poids moléculaire (g/mol) | 44.04 |
Numéro MDL | MFCD00006991 |
Clé InChI | IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | éthanal, aldéhyde acétique, aldéhyde éthylique, acétaldéhyde, acétylaldéhyde, aldéhyde, éthanol acétique, aldeide acetica, octowy aldehyd, aldehyde acetique |
CID PubChem | 177 |
ChEBI | CHEBI : 15343 |
Nom IUPAC | acétaldéhyde |
SMILES | CC=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10061304
|
Thermo Scientific Acros
427171000 |
100 ml | Flacon en verre AcroSeal™ |
31.76€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15119153
|
Thermo Scientific Acros
427178000 |
800 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
73.97€
800mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
75-07-0 | |
44.04 | |
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N | |
177 | |
acétaldéhyde |
C2H4O | |
MFCD00006991 | |
éthanal, aldéhyde acétique, aldéhyde éthylique, acétaldéhyde, acétylaldéhyde, aldéhyde, éthanol acétique, aldeide acetica, octowy aldehyd, aldehyde acetique | |
CHEBI : 15343 | |
CC=O |
Spécification
Acétaldéhyde | |
75-07-0 | |
100.0 | |
Blanc | |
21.0°C | |
Authentique | |
C2H4O | |
MFCD00006991 | |
0.785 | |
Solubilité dans l’eau : > 500 g/L (20°C). Autres solubilités : soluble dans l’éthanol et l’acétone | |
CC=O | |
44.04 | |
CHEBI : 15343 | |
99.5% | |
Solide |
Extra pur | |
99.4 | |
-123.0°C | |
0.7850 g/ml | |
− 27°C | |
99.4% min. (GC) | |
CH3CHO | |
15,4 | |
éthanal, aldéhyde acétique, aldéhyde éthylique, acétaldéhyde, acétylaldéhyde, aldéhyde, éthanol acétique, aldeide acetica, octowy aldehyd, aldehyde acetique | |
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N | |
acétaldéhyde | |
177 | |
44.04 | |
Extra pur |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H : Provoque une sévère irritation des yeux. Susceptible de provoquer le cancer. Peut irriter les voies respiratoires. Liquide et vapeur extrêmement inflammables.
Déclaration GHS P : Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. AVERTISSEMENT : Les informations fournies sur ce site Web ont été élaborées conformément à la réglementation de l’Union européenne (UE) et sont, à notre connaissance, exactes à la date de leur publication. Les informations ne sont fournies qu’à titre indicatif pour une manipulation et une utilisation en toute sécurité. Elles ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une spécification de qualité.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-836-8
- Acetaldehyde
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
- H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.