Learn More
Acétaldéhyde, 99,5 %, extra pur, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10061304
Acétaldéhyde, 99,5 %, extra pur, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10061304
100 ml, Flacon en verre AcroSeal™
Click to view available options
Quantité:
100 ml
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10061304
Marque: Thermo Scientific Acros 427171000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-07-0
Formule moléculaire C2H4O
Poids moléculaire (g/mol) 44.04
Numéro MDL MFCD00006991
Clé InChI IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme éthanal, aldéhyde acétique, aldéhyde éthylique, acétaldéhyde, acétylaldéhyde, aldéhyde, éthanol acétique, aldeide acetica, octowy aldehyd, aldehyde acetiqueAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 177
ChEBI CHEBI : 15343
Nom IUPAC acétaldéhyde
SMILES CC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acétaldéhyde
Note relative au nom Extra pur
% min. CAS 99.4
% max. CAS 100.0
Point de fusion -123.0°C
Couleur Blanc
Densité 0.7850 g/ml
Point d’ébullition 21.0°C
Point d’éclair − 27°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.4% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire CH3CHO
Quantité 100 ml
Merck Index 15,4
Gravité spécifique 0.785
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : > 500 g/L (20°C). Autres solubilités : soluble dans l’éthanol et l’acétone
Poids de la formule 44.04
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Extra pur
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0464218 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/01/2025 Catalog Number427178000,427171000
Numéro de lotA0464218 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/06/2024 Catalog Number427178000,427171000
Numéro de lotA0456819 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/03/2024 Catalog Number427178000,427171000
Numéro de lotA0452995 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/09/2023 Catalog Number427178000,427171000
Numéro de lotA0437903 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/12/2022 Catalog Number427178000,427171000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetaldehyde
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Nom du produit
Acétaldéhyde, 99,5 %, extra pur, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >