Learn More
Acebutolol hydrochloride, MedChemExpress
MedChemExpress Acebutolol hydrochloride is an orally active β1 adrenergic receptor (β1AR) antagonist. Acebutolol hydrochloride is used in the treatment of hypertension, angina pectoris and cardiac arrhythmias.
sur devis - 106.65€
Spécification
CAS | 34381-68-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C18H29ClN2O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 372.89 |
Pourcentage de pureté | 98.83% |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16437368
|
Medchem Express
HY-17497A |
10 g |
sur devis
10g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16437336
|
Medchem Express
HY-17497A |
100 mg |
106.65€
100mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16429847
|
Medchem Express
HY-17497A |
5 g |
sur devis
5g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Acebutolol hydrochloride is an orally active β1 adrenergic receptor (β1AR) antagonist. Acebutolol hydrochloride is used in the treatment of hypertension, angina pectoris and cardiac arrhythmias.Spécification
34381-68-5 | |
C18H29ClN2O4 | |
372.89 | |
98.83% |
Sécurité et traitement
H312∣H332
missing translation for 'shelfLife' : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Recommended Storage : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Research purposes only