Learn More
Acebutolol hydrochloride, MedChemExpress
MedChemExpress Acebutolol hydrochloride is an orally active β1 adrenergic receptor (β1AR) antagonist. Acebutolol hydrochloride is used in the treatment of hypertension, angina pectoris and cardiac arrhythmias.
Marque:  Medchem Express HY-17497A
Encompass_Preferred
Code produit. 16437336
  • 112.05€ / 100mg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Acebutolol hydrochloride is an orally active β1 adrenergic receptor (β1AR) antagonist. Acebutolol hydrochloride is used in the treatment of hypertension, angina pectoris and cardiac arrhythmias.
Spécification
Spécification
Acebutolol hydrochloride
Blanc
C18H29ClN2O4
DMSO : 100 mg/mL (268.18 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (134.09 mM)
372.89
98.83%
Powder
34381-68-5
Research
100 mg
CCCC(NC1=CC=C(OCC(O)CNC(C)C)C(C(C)=O)=C1)=O.Cl
372.89
Research
COVID-19-immunoregulation
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Acebutolol hydrochloride, MedChemExpress