Learn More
Fisherbrand™ Instrument de mesure PH/mV du laboratoire de paillasse accumet™ Basic AB315
Idéal pour les tests de pH quotidiens de vos échantillons de laboratoire courants.Les instruments de mesure de paillasse de base Accumet AB315 fournissent les fonctions essentielles nécessaires aux mesures de pH courantes, sans fonctions complexes, à un prix abordable.
674.00€ - 925.00€
Spécification
Précision (mV) ±0,2 ou ±0,05 %, selon la valeur la plus élevée
Précision (pH) ±0,01
Précision (température) ±0,3°C/±0,5°F
Détails de la gestion des données Format imprimé ou CSV
Sorties Port de communication pour ordinateur ou imprimante
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Description Comprend Certifications/Conformité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Comprend Certifications/Conformité Prix Quantité et disponibilité  
17388949
Afficher les documents
Fisherbrand™
13636AB315
Instrument de mesure pH/mV Accumet AB315 avec support pour électrodes et adaptateur d’alimentation universel 100-240 V Support pour électrodes et adaptateur d’alimentation universel 100-240 V. CE, TUV 3-1, FCC classe A
674.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
17398949
Afficher les documents
Fisherbrand™
13636AB315A
Kit étalon de mesure pH/mV Accumet AB315 avec électrode de gel à double jonction à corps en époxy pH/ATC, support d’électrode et adaptateur secteur universel 100-240 V Électrode pH/ATC 13-620-111, support d’électrode et adaptateur d’alimentation universel 100-240 V CE, TUV 3-1, FCC classe A
860.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
17308959
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
13636AB315B
Kit bio de mesure pH/mV Accumet AB315 avec électrode rechargeable à jonction double en verre pH, sonde de température ATC en acier inoxydable, support d’électrodes et adaptateur d’alimentation universel 100-240 V électrode pH 13-620-223 A, sonde ATC 13-620-19, support d’électrode et adaptateur d’alimentation universel 100-240 V CE, TUV 3-1, FCC classe A
925.00€
1 pièce
Expédition estimée: 27-02-2025
Description
  • Un grand écran rétroéclairé simultané affiche les relevés de pH, mV et de température
  • Étalonnage du pH de un à cinq points avec reconnaissance automatique du tampon de quatre ensembles de tampons de pH
  • Étalonnage mV relatif d’un point (RmV) pour les mesures ORP
  • Étalonnage de la sonde de compensation automatique de la température en un point
  • Compensation automatique ou manuelle de la température
  • L’icône Ready (Prêt) indique la stabilité de la mesure
  • L’icône d’état des électrodes indique l’état des électrodes
  • Stockage de 500 ensembles de données avec horodatage
  • La mémoire du compteur non volatile préserve les paramètres et les données en cas de perte d’alimentation
  • Le support fixé au compteur facilite le mouvement des électrodes dans et hors des échantillons
Spécification
Spécification
±0,2 ou ±0,05 %, selon la valeur la plus élevée
±0,3°C/±0,5°F
Port de communication pour ordinateur ou imprimante
pH, mV relatif (RmV) et température
0,01, 0,1
± 2000
1 à 5 (pH), 1 (mV relatif), 1 (température)
23°F à 221°F
LCD, 5 po
Non volatile
Automatique avec les modes lecture automatique et lecture temporisée, manuel avec le mode lecture continue
IP54
3 ans
±2000 mV
Automatique ou manuel
100/240 V
±0,01
Format imprimé ou CSV
pH avec mV et température, mV relatif avec mV et température, Relative mV with mV and Temperature
-2 à 18
Ensemble de tampons sélectionnables : États-Unis : 2,00, 4,01, 7,00, 10,01, 12,00 ; NIST : 1,68, 4,01, 6,87, 9,18, 12,46 ; DIN : 1,09, 3,06, 4,65, 6,79, 9,23, 12,75 ; FSCI : 1,00, 3,00, 6,00, 8,00, 10,00, 13,00
1 mV, 0,1 RmV
-5°C à +105°C
0,1°C, 0,1°F
Oui
500 Points
BNC, ATC
Inclus, adaptateur d’alimentation universel 100-240 V
AB315
Icônes d’indicateur
1 Channel
50/60 Hz