Learn More
Fisherbrand™ Instrument de mesure PH/mV du laboratoire de paillasse accumet™ Basic AB315
Idéal pour les tests de pH quotidiens de vos échantillons de laboratoire courants.Les instruments de mesure de paillasse de base Accumet AB315 fournissent les fonctions essentielles nécessaires aux mesures de pH courantes, sans fonctions complexes, à un prix abordable.
Marque: Fisherbrand™ 13636AB315B
821.17 EUR valable jusqu'au 2025-02-28
Utilisez le code promo "24154" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Un grand écran rétroéclairé simultané affiche les relevés de pH, mV et de température
- Étalonnage du pH de un à cinq points avec reconnaissance automatique du tampon de quatre ensembles de tampons de pH
- Étalonnage mV relatif d’un point (RmV) pour les mesures ORP
- Étalonnage de la sonde de compensation automatique de la température en un point
- Compensation automatique ou manuelle de la température
- L’icône Ready (Prêt) indique la stabilité de la mesure
- L’icône d’état des électrodes indique l’état des électrodes
- Stockage de 500 ensembles de données avec horodatage
- La mémoire du compteur non volatile préserve les paramètres et les données en cas de perte d’alimentation
- Le support fixé au compteur facilite le mouvement des électrodes dans et hors des échantillons
Spécification
Kit bio de mesure pH/mV Accumet AB315 avec électrode rechargeable à jonction double en verre pH, sonde de température ATC en acier inoxydable, support d’électrodes et adaptateur d’alimentation universel 100-240 V | |
±0,3°C/±0,5°F | |
±0,01 | |
Port de communication pour ordinateur ou imprimante | |
pH, mV relatif (RmV) et température | |
0,01, 0,1 | |
± 2000 | |
1 à 5 (pH), 1 (mV relatif), 1 (température) | |
23°F à 221°F | |
LCD, 5 po | |
Non volatile | |
Automatique avec les modes lecture automatique et lecture temporisée, manuel avec le mode lecture continue | |
CE, TUV 3-1, FCC classe A | |
Inclus, adaptateur d’alimentation universel 100-240 V | |
AB315 | |
Icônes d’indicateur | |
1 Channel | |
50/60 Hz |
électrode pH 13-620-223 A, sonde ATC 13-620-19, support d’électrode et adaptateur d’alimentation universel 100-240 V | |
±0,2 ou ±0,05 %, selon la valeur la plus élevée | |
Format imprimé ou CSV | |
pH avec mV et température, mV relatif avec mV et température, Relative mV with mV and Temperature | |
-2 à 18 | |
Ensemble de tampons sélectionnables : États-Unis : 2,00, 4,01, 7,00, 10,01, 12,00 ; NIST : 1,68, 4,01, 6,87, 9,18, 12,46 ; DIN : 1,09, 3,06, 4,65, 6,79, 9,23, 12,75 ; FSCI : 1,00, 3,00, 6,00, 8,00, 10,00, 13,00 | |
1 mV, 0,1 RmV | |
-5°C à +105°C | |
0,1°C, 0,1°F | |
Oui | |
500 Points | |
BNC, ATC | |
IP54 | |
3 ans | |
±2000 mV | |
Automatique ou manuel | |
100/240 V |