Learn More
Fisherbrand™ Instruments de mesure de paillasse de pH/ISE accumet™ AB250
Propose un appareil de mesure compact à prix abordable, au fonctionnement intuitif, pour des mesures très précises. L’instrument de mesure de pH/ISE Fisherbrand accumet AB250 fournit des mesures flexibles de pH ou de concentration ionique à l’aide d’une électrode sélective d’ions (ISE) dans un système de mesure facile à utiliser et fiable.
Brand: Fisherbrand™ 01X605901
530.54 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Includes: instrument de mesure de paillasse pour pH / ISE AB250 accumet, support d’électrode, câbles RS232 et USB, alimentation universelle 100/240 V
Description
Propose un appareil de mesure compact à prix abordable, au fonctionnement intuitif, pour des mesures très précises. L’instrument de mesure de pH/ISE Fisherbrand accumet AB250 fournit des mesures flexibles de pH ou de concentration ionique à l’aide d’une électrode sélective d’ions (ISE) dans un système facile à utiliser,
Multiparamètre Fisher Scientific AB250• Large écran rétroéclairé
• Sorties RS232 et USB
• Large écran graphique rétroéclairé
• Interface intuitive avec l'accès au différentes fonction rapide et simplifié
• Calibration jusqu'en 5 points avec les étalons prédéfinis ou de votre choix
• Compensation en température manuelle ou automatique
• Mémoire roulante de 500 mesures, sélectionnées manuellement ou en automatique
• Résultats horodatés pour répondre aux normes BPL
• Protection de votre multiparamètre par mot de passe
• Données de calibrage facilement accessible. Alarme en cas de besoin de calibrage
• Alarmes visuelle et sonore de valeurs hautes/basses
• Logiciel pouvant être mis à jour dans le temps
• Menu disponible en multilingue
• Sorties Mini-B USB, RS232 permettant tant la connexion à un réseau local qu'à une imprimante, souris ou tout autre accessoire
• Multiparamètre AB250 nu
• Inclus bras porte-électrode et câble RS232/USB
Certifications
Sélectionner les modèles disposant du certificat de traçabilité fourni par le NIST
Services
3 ans pour l’instrument de mesure
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifications
RS232 (fiche phono), port USB mini-B, agitateur | |
±°0,2°mV | |
2 à 6 points à partir d’un des groupes suivants : 0,001 ; 0,01 ; 0,1 ; 1 ; 10 ; 100 ; 0,01 ; 0,1 ; 1 ; 10 ; 100 ; 1 000 | |
Sans certificat de pH avec traçabilité NIST | |
500 | |
pH, mV, ISE, ions, concentration, température, mV, ISE, Ion, Concentration, Temperature | |
–2 à 20 | |
0,1/0,01/0,001 | |
Instrument de mesure, bras d’électrode, câbles RS-232 et USB, alimentation 100/240 V | |
EIS-mètre / pH-mètre AB250 uniquement | |
0,1 mV | |
0,1°C | |
100/240 V |
0,5 % de la pleine échelle (ion monovalent), 1 % de la pleine échelle (ion divalent) | |
±0,002 | |
Jusqu’à 6 préréglés et 5 personnalisés | |
Manuel, réglable (peut être sélectionné toutes les 3 à 3600 s), imprimante ou format CSV | |
LCD | |
±2000 mV | |
0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 (automatique) | |
0°C à 100°C | |
BNC, ATC | |
0,001 à 19999 (±2000) | |
± 0,3°C | |
3 ans | |
50/60 Hz |