Learn More
Fisherbrand™ Instruments de mesure de paillasse de pH/ISE accumet™ AB250
Propose un appareil de mesure compact à prix abordable, au fonctionnement intuitif, pour des mesures très précises. L’instrument de mesure de pH/ISE Fisherbrand accumet AB250 fournit des mesures flexibles de pH ou de concentration ionique à l’aide d’une électrode sélective d’ions (ISE) dans un système de mesure facile à utiliser et fiable.
905.00€ - 1055.00€
Spécification
Sorties | RS232 (fiche phono), port USB mini-B, agitateur |
---|---|
Précision (ions spécifiques) | 0,5 % de la pleine échelle (ion monovalent), 1 % de la pleine échelle (ion divalent) |
Précision (mV) | ±°0,2°mV |
Précision (pH) | ±0,002 |
Points d’étalonnage (ionométrie) | 2 à 6 points à partir d’un des groupes suivants : 0,001 ; 0,01 ; 0,1 ; 1 ; 10 ; 100 ; 0,01 ; 0,1 ; 1 ; 10 ; 100 ; 1 000 |
Code produit | Marque | Modèle | Comprend | Certifications/Conformité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Comprend | Certifications/Conformité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12850633
|
Fisherbrand™
|
EIS-mètre / pH-mètre AB250 uniquement | Instrument de mesure, bras d’électrode, câbles RS-232 et USB, alimentation 100/240 V | Sans certificat de pH avec traçabilité NIST |
1055.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12860633
|
Fisherbrand™
|
Kit de pH/ISE AB250 | Instrument de mesure, électrode de pH/ATC compatible TRIS (13-620-631), bras d’électrode, câbles RS-232 et USB, alimentation 100/240 V | Sans certificat de pH avec traçabilité NIST |
905.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Propose un appareil de mesure compact à prix abordable, au fonctionnement intuitif, pour des mesures très précises. L’instrument de mesure de pH/ISE Fisherbrand accumet AB250 fournit des mesures flexibles de pH ou de concentration ionique à l’aide d’une électrode sélective d’ions (ISE) dans un système facile à utiliser,
Accessoire en option: sonde d'agitation (cat. n° 13-620-BSP) avec cinq réglages de vitesse La taille compacte libère un espace précieux pour les bancs d'essai L'affichage de grande taille affiche en permanence les mesures et la température• Compensation automatique de température (CAT) en°C ou °F Affichage graphique avec rétro-éclairage réglable Date et heure pour répondre aux BPL de protection du mot de passe Rappel de calibration en option et alarme haut/bas de 500 points
• En mémoire enregistrement manuel ou par intervalles Instructions simples à l'écran Affichage simple de l'étalonnage Alimentation 100 à 240 v comprenant plusieurs prises pour une utilisation partout dans le monde Sélectionnez la langue
• Comme affiché sur l'instrument Choisissez entre l'anglais, l'allemand, le chinois, le français, l'italien et l'espagnol
• Multiparamètre AB250 en kit
• Kit PH/ISE meter Accumet AB250 PH/ISE
• Inclus bras porte-électrode et câble RS232/USB, électrode pH TRIS/ATC et sonde conductivité/température
Certifications
Sélectionner les modèles disposant du certificat de traçabilité fourni par le NIST
Garantie
3 ans pour l’instrument de mesure
Spécification
RS232 (fiche phono), port USB mini-B, agitateur | |
±°0,2°mV | |
2 à 6 points à partir d’un des groupes suivants : 0,001 ; 0,01 ; 0,1 ; 1 ; 10 ; 100 ; 0,01 ; 0,1 ; 1 ; 10 ; 100 ; 1 000 | |
Manuel, réglable (peut être sélectionné toutes les 3 à 3600 s), imprimante ou format CSV | |
LCD | |
–2 à 20 | |
0,1/0,01/0,001 | |
0,001 à 19999 (±2000) | |
±0,3°C | |
3 ans | |
50/60 Hz |
0,5 % de la pleine échelle (ion monovalent), 1 % de la pleine échelle (ion divalent) | |
±0,002 | |
Jusqu’à 6 préréglés et 5 personnalisés | |
500 | |
±2000 mV | |
0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 (automatique) | |
BNC, ATC | |
0,1 mV | |
0,1°C | |
100/240 V |