Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Accucore™ C8
Utilisez ces colonnes, avec leur noyau solide spécialement conçu, pour une large gamme d’analytes apolaires dans de nombreuses applications.
507.44€ - 970.75€
Spécification
Granulométrie | 2,6 μm |
---|---|
pH | 2 à 9 |
Porosité | 80 Å |
Surface spécifique | 130 m²/g |
Température | 70°C |
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12566279
|
Thermo Scientific™
17226-032130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 30 mm |
589.07€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12576279
|
Thermo Scientific™
17226-033030 |
2,6 μm | 3 mm | 30 mm |
589.07€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12576289
|
Thermo Scientific™
17226-154630 |
2,6 μm | 4,6 mm | 150 mm |
970.75€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12566289
|
Thermo Scientific™
17226-153030 |
2,6 μm | 3 mm | 150 mm |
970.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12556289
|
Thermo Scientific™
17226-152130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 150 mm |
961.93€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12546289
|
Thermo Scientific™
17226-104630 |
2,6 μm | 4,6 mm | 100 mm |
842.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12536289
|
Thermo Scientific™
17226-103030 |
2,6 μm | 3 mm | 100 mm |
842.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12526289
|
Thermo Scientific™
17226-102130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 100 mm |
842.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12596279
|
Thermo Scientific™
17226-052130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 50 mm |
718.14€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12506299
|
Thermo Scientific™
17226-014005 |
2,6 μm | 4,6 mm | 10 mm |
547.20€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12596289
|
Thermo Scientific™
17226-013005 |
2,6 μm | 3 mm | 10 mm |
507.44€
4 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12586289
|
Thermo Scientific™
17226-012105 |
2,6 μm | 2,1 mm | 10 mm |
507.44€
4 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12516289
|
Thermo Scientific™
17226-054630 |
2,6 μm | 4,6 mm | 50 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12506289
|
Thermo Scientific™
17226-053030 |
2,6 μm | 3 mm | 50 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Améliorez la vitesse de séparation et la résolution tout en conservant des pertes de charge faibles grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Accucore™ C8. Les particules à noyau solide de 2,6 µm, d’une grande robustesse, garantissent une haute efficacité et permettent la compatibilité avec les plateformes HPLC et UHPLC. La phase greffée C8 à couverture élevée fournit une rétention optimale des analytes avec une hydrophobicité modérée. La technologie de greffage robuste et les procédures de remplissage automatisé garantissent à ces colonnes une excellente reproductibilité et une longue durée de vie.
Rétention hydrophobe moindre- Recommandées pour les analytes moyennement hydrophobes ou lorsqu’une phase moins hydrophobe offre une rétention optimale
- Les particules de 2,6 μm reposant sur la Core Enhanced Technology permettent un fonctionnement à des débits élevés, sans générer de pertes de charge excessives.
- Les particules de 2,6 μm à noyau solide et la distribution des tailles de particules étroite réduisent l’élargissement de bande et améliorent l’efficacité des séparations.
- La couverture de surface élevée en silice minimise les interactions secondaires et les traînées de pic.
- Les particules de 2,6 μm à noyau solide permettent d’obtenir une perte de charge moindre par rapport aux particules UHPLC de moins de 2 μm
- Compatibles avec les instruments HPLC et les plateformes UHPLC classiques
- Technologie de greffage avancée
- Procédure de remplissage automatisé
Spécification
2,6 μm | |
80 Å | |
70°C | |
C8 | |
5 % | |
Phase inverse |
2 à 9 | |
130 m²/g | |
L7 | |
Accucore | |
Phase inverse |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.