Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Accucore™ C8
Utilisez ces colonnes, avec leur noyau solide spécialement conçu, pour une large gamme d’analytes apolaires dans de nombreuses applications.
Marque: Thermo Scientific™ 17226-153030
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Améliorez la vitesse de séparation et la résolution tout en conservant des pertes de charge faibles grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Accucore™ C8. Les particules à noyau solide de 2,6 µm, d’une grande robustesse, garantissent une haute efficacité et permettent la compatibilité avec les plateformes HPLC et UHPLC. La phase greffée C8 à couverture élevée fournit une rétention optimale des analytes avec une hydrophobicité modérée. La technologie de greffage robuste et les procédures de remplissage automatisé garantissent à ces colonnes une excellente reproductibilité et une longue durée de vie.
Rétention hydrophobe moindre- Recommandées pour les analytes moyennement hydrophobes ou lorsqu’une phase moins hydrophobe offre une rétention optimale
- Les particules de 2,6 µm reposant sur la Core Enhanced Technology permettent un fonctionnement à des débits élevés, sans générer de pertes de charge excessives.
- L’utilisation de particules de 2,6 µm à noyau solide et la distribution des tailles de particules étroite réduisent l’élargissement de bande et améliorent l’efficacité des séparations.
- La couverture de surface élevée en silice minimise les interactions secondaires et les traînées de pic.
- Les particules de 2,6 µm à noyau solide permettent d’obtenir une perte de charge moindre par rapport aux particules UHPLC de moins de 2 µm
- Compatibles avec les instruments HPLC et les plateformes UHPLC classiques
- Technologie de greffage avancée
- Procédure de remplissage automatisé
Spécification
Colonne analytique | |
150 mm | |
2,6 μm | |
80 Å | |
70°C | |
C8 | |
Silice sphérique, à noyau solide, ultra-pure | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
3 mm | |
14500 psi (1000 bars) | |
2 à 9 | |
130 m²/g | |
L7 | |
Accucore | |
5 % | |