Learn More
Fisher Scientific™ Système d’eau Accu500
Excède les normes applicables à l’eau ASTM, CLSI, CAP et ISO de type I. Le système de production d’eau Fisher Scientific™ Accu500 est un système de purification polyvalent qui peut être utilisé de plusieurs façons.
Marque:  Fisher Scientific™ RD0P020UEK
Code produit. 15459699
  • 8450.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-10-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
< 20 μ S/cm
Eau du robinet
Système d’eau ultra-pure UV Accu500
Accu500
1,5 l/min
5°C à 45°C
48 cm
< 0,001 UE/ml, avec une cartouche d’ultrafiltration terminale
18,2 Mohm.cm
1 à 6 bar
<1/ ml avec filtre final de 0,2 μm ou cartouche d’ultrafiltration terminale
20 L/h
30 cm
51 cm
Nom du produit
Fisher Scientific™ Système d’eau Accu500 >