Learn More
BINDER™ Perforated Shelf Rack
Perforated shelf rack in-set with pair of retaining U-rails, for use with climate chambers and cooling incubator chambers.
Marque: BINDER™ 8012-2406
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Shelf rack made of stainless steel
- Includes set of U-rails
Spécification
KB 130, KB PRO 130, KBF 130, KBF PRO 130 | |
Acier inoxydable | |
Rack |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BINDER™ Perforated Shelf Rack > For use with KB 130, KB PRO 130, KBF 130, KBF PRO 130
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu