Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ Surfactant Plus
Utilisez-les pour la séparation simultanée de surfactants anioniques, non ioniques, cationiques et amphotères avec détection LC-MS et CAD.
269.76€ - 1021.10€
Spécification
pH | 2,5 à 7,5 |
---|---|
Porosité | 120 Å |
Surface spécifique | 300 m²/g |
Température | 50°C |
Phase stationnaire | Exclusif |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12739825
|
Thermo Scientific™
078950 |
150 mm | 4,6 mm | 3 μm |
968.92€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12749825
|
Thermo Scientific™
078951 |
150 mm | 3 mm | 3 μm |
969.83€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12759825
|
Thermo Scientific™
078952 |
100 mm | 3 mm | 3 μm |
939.93€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12769825
|
Thermo Scientific™
078953 |
250 mm | 2,1 mm | 3 μm |
1021.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12779825
|
Thermo Scientific™
078954 |
150 mm | 2,1 mm | 3 μm |
977.98€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12789825
|
Thermo Scientific™
078955 |
100 mm | 2,1 mm | 3 μm |
944.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12709835
|
Thermo Scientific™
078959 |
10 mm | 3 mm | 5 μm |
288.40€
2 pièces |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12719835
|
Thermo Scientific™
078960 |
10 mm | 2,1 mm | 5 μm |
269.76€
2 pièces |
Expédition estimée: 09-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15162529
|
Thermo Scientific™
082767 |
250 mm | 4,6 mm | 5 μm |
933.58€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15200339
|
Thermo Scientific™
082768 |
150 mm | 4,6 mm | 5 μm |
864.36€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15210339
|
Thermo Scientific™
082773 |
10 mm | 4,6 mm | 5 μm |
327.67€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Pour l’analyse de surfactants à l’aide d’une détection extrêmement sensible, les colonnes LC Thermo Scientific™ Acclaim™ Surfactant Plus sont la solution idéale. Cette nouvelle génération de colonnes haute efficacité à base de silice est dotée d’un bleeding exceptionnellement faible pour une utilisation avec les détecteurs d’aérosols chargés (CAD) et les spectromètres de masse (MS). Les colonnes offrent une sélectivité similaire aux colonnes Acclaim Surfactant pour la séparation sensible d’un large éventail de surfactants. La chimie de surface avancée offre les mécanismes de rétention en phase inverse et par échange d’anions et améliore considérablement la résolution des surfactants.
Caractéristiques du produit :Pour améliorer les performances, la polyvalence et la cadence des analyses de surfactants
- Sélectivité idéale pour la séparation simultanée de surfactants anioniques, non ioniques, cationiques et amphotères
- Résistantes au démouillage en présence de conditions de phases mobiles fortement aqueuses
- Excellente résolution des composés fortement hydrophiles, tels que les isomères de xylène sulfonate
- Compatibles avec les détecteurs évaporatifs de dispersion de lumière (ELSD), les détecteurs par conductivité supprimée (SCD) et les détecteurs UV-Vis (UV)
- Séparations robustes dans un large éventail de conditions
- Matériel non métallique Thermo Scientific™ PEEK™ disponible pour une meilleure compatibilité avec les systèmes de chromatographie d’échange d’ions Thermo Scientific™ Dionex™
- Disponibles avec des granulométries de 3,0 et 5,0 μm, de diamètres 2,1, 3,0, 4,0 (corps en PEEK) et 4,6 mm et de longueurs 100, 150 et 250 mm
À propos de la gamme de colonnes HPLC Acclaim spécialisées
Les colonnes de spécialité Acclaim ont été développées, fabriquées et testées pour répondre aux besoins de séparation d’applications spécifiques. Ces colonnes reposent sur une chimie novatrice et unique pour une résolution supérieure et une utilisation aisée.
- Testées pour garantir des séparations uniformes
- Sélectivité idéale pour la séparation d’analytes cibles spécifiques
- Excellentes formes de pic
- Performances testées pour garantir des séparations chromatographiques spécifiques de grande qualité et très fiables
Spécification
2,5 à 7,5 | |
300 m²/g | |
Exclusif | |
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse | |
Oui |
120 Å | |
50°C | |
Acclaim | |
De spécialité/spécifique à une application | |
Responsibly packaged |