Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ Surfactant Plus
Code produit. 12719835 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 12719835
Marque: Thermo Scientific™ 078960
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez-les pour la séparation simultanée de surfactants anioniques, non ioniques, cationiques et amphotères avec détection LC-MS et CAD.
Pour l’analyse de surfactants à l’aide d’une détection extrêmement sensible, les colonnes LC Thermo Scientific™ Acclaim™ Surfactant Plus sont la solution idéale. Cette nouvelle génération de colonnes haute efficacité à base de silice est dotée d’un bleeding exceptionnellement faible pour une utilisation avec les détecteurs d’aérosols chargés (CAD) et les spectromètres de masse (MS). Les colonnes offrent une sélectivité similaire aux colonnes Acclaim Surfactant pour la séparation sensible d’un large éventail de surfactants. La chimie de surface avancée offre les mécanismes de rétention en phase inverse et par échange d’anions et améliore considérablement la résolution des surfactants.
Caractéristiques du produit :
Pour améliorer les performances, la polyvalence et la cadence des analyses de surfactants
  • Sélectivité idéale pour la séparation simultanée de surfactants anioniques, non ioniques, cationiques et amphotères
  • Résistantes au démouillage en présence de conditions de phases mobiles fortement aqueuses
  • Excellente résolution des composés fortement hydrophiles, tels que les isomères de xylène sulfonate
  • Compatibles avec les détecteurs évaporatifs de dispersion de lumière (ELSD), les détecteurs par conductivité supprimée (SCD) et les détecteurs UV-Vis (UV)
  • Séparations robustes dans un large éventail de conditions
  • Matériel non métallique Thermo Scientific™ PEEK™ disponible pour une meilleure compatibilité avec les systèmes de chromatographie d’échange d’ions Thermo Scientific™ Dionex™
  • Disponibles avec des taille des particules de 3,0 et 5,0 μm, de diamètres 2,1, 3,0, 4,0 (corps en PEEK) et 4,6 mm et de longueurs 100, 150 et 250 mm
À propos de la gamme de colonnes HPLC de spécialité Acclaim
Les colonnes de spécialité Acclaim ont été développées, fabriquées et testées pour répondre aux besoins de séparation d’applications spécifiques. Ces colonnes reposent sur une chimie novatrice et unique pour une résolution supérieure et une utilisation aisée.
  • Testées pour garantir des séparations uniformes
  • Sélectivité idéale pour la séparation d’analytes cibles spécifiques
  • Excellentes formes de pic
  • Performances testées pour garantir des séparations chromatographiques spécifiques de grande qualité et très fiables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Cartouche de protection, 2/boîte
Diamètre (métrique) 2,1 mm
Longueur (métrique) 10 mm
Pression max. 6000 psi (415 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2,5 à 7,5
Porosité 120 Å
Quantité Lot de 2
Surface spécifique 300 m²/g
Température 50°C
Type d’USP L78
Phase stationnaire Exclusif
Gamme de produits Acclaim
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Type de colonne De spécialité/spécifique à une application
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse et échange d’ions
Type Cartouche de protection
Concept écologique Responsibly packaged