Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ Phenyl-1
À utiliser pour l’analyse à haute résolution des analytes aromatiques, notamment les glucocorticoïdes, les œstrogènes, les vitamines liposolubles et les phospholipides.
246.27€ - 884.36€
Spécification
pH | 2 à 8 |
---|---|
Porosité | 120 Å |
Surface spécifique | 300 m²/g |
Température | 60°C |
Type d’USP | L11 |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11381963
|
Thermo Scientific™
071969 |
150 mm | 4,6 mm | 3 μm |
875.77€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11391963
|
Thermo Scientific™
071970 |
150 mm | 3 mm | 3 μm |
875.77€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11301973
|
Thermo Scientific™
071971 |
150 mm | 2,1 mm | 3 μm |
875.77€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11382063
|
Thermo Scientific™
074693 |
100 mm | 3 mm | 3 μm | N/A | ||||
13473809
|
Thermo Scientific™
079697 |
250 mm | 4,6 mm | 5 μm |
884.36€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11331973
|
Thermo Scientific™
071974 |
10 mm | 3 mm | 3 μm |
246.27€
2 pièces |
Expédition estimée: 06-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11321973
|
Thermo Scientific™
071973 |
10 mm | 4,6 mm | 3 μm |
258.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Pour une sélectivité unique des composés aromatiques et des performances chromatographiques supérieures, choisissez les colonnes LC en phase inverse Thermo Scientific™ Acclaim™ Phényl-1. La phase greffée spécialement conçue montre une meilleure interaction π-π que les autres phases phényl et offre une meilleure sélectivité aromatique et une plus grande rétention hydrophobe. Ces colonnes sont parfaitement adaptées à l'analyse des analytes aromatiques, notamment les glucocorticostéroïdes, les œstrogènes, les vitamines liposolubles et les phospholipides.
Sélectivité aromatique élevée pour la séparation des composés aromatiques- Forte rétention hydrophobe
- Compatibilité avec les phases mobiles très aqueuses
- Grande efficacité et remplissage robuste
- Bleeding extrêmement faible, entièrement compatible avec la MS
- Stables pour un pH compris entre 2 et 8
- Disponible en tailles de particules 3 et 5 μm, diamètres 4,6, 3,0 et 2,1 mm, avec un diamètre de pore moyen de 120 Å
Adhérez aux normes élevées établies par les méthodes de HPLC et LC/MS modernes grâce à la gamme Acclaim de colonnes en phase inverse. Ces colonnes à base de silice ultra-pure avec technologies avancées de greffage et de end-capping offrent une sélectivité complémentaire, une haute efficacité et une ultra haute résolution pour un large éventail d’applications.
- Un large spectre de phases stationnaires, incluant les phases classiques C8 et C18, les phases polaires greffées et les phases spécifiques, notamment à larges pores, est disponible pour répondre aux besoins spécifiques de votre application
- Performances testées afin de garantir fiabilité et haute qualité pour les séparations chromatographiques dans le secteur de l’industrie pharmaceutique, biopharmaceutique, environnementale, alimentaire et autres
Specifications
2 à 8 | |
300 m²/g | |
L11 | |
13 % | |
Oui |
120 Å | |
60°C | |
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.