Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ Phenyl-1
À utiliser pour l’analyse à haute résolution des analytes aromatiques, notamment les glucocorticoïdes, les œstrogènes, les vitamines liposolubles et les phospholipides.
Marque: Thermo Scientific™ 071971
Description
Pour une sélectivité unique des composés aromatiques et des performances chromatographiques supérieures, choisissez les colonnes LC en phase inverse Thermo Scientific™ Acclaim™ Phényl-1. La phase greffée spécialement conçue montre une meilleure interaction π-π que les autres phases phényl et offre une meilleure sélectivité aromatique et une plus grande rétention hydrophobe. Ces colonnes sont parfaitement adaptées à l'analyse des analytes aromatiques, notamment les glucocorticostéroïdes, les œstrogènes, les vitamines liposolubles et les phospholipides.
Sélectivité aromatique élevée pour la séparation des composés aromatiques- Forte rétention hydrophobe
- Compatibilité avec les phases mobiles très aqueuses
- Grande efficacité et remplissage robuste
- Bleeding extrêmement faible, entièrement compatible avec la MS
- Stables pour un pH compris entre 2 et 8
- Disponible en tailles de particules 3 et 5 μm, diamètres 4,6, 3,0 et 2,1 mm, avec un diamètre de pore moyen de 120 Å
Adhérez aux normes élevées établies par les méthodes de HPLC et LC/MS modernes grâce à la gamme Acclaim de colonnes en phase inverse. Ces colonnes à base de silice ultra-pure avec technologies avancées de greffage et de end-capping offrent une sélectivité complémentaire, une haute efficacité et une ultra haute résolution pour un large éventail d’applications.
- Un large spectre de phases stationnaires, incluant les phases classiques C8 et C18, les phases polaires greffées et les phases spécifiques, notamment à larges pores, est disponible pour répondre aux besoins spécifiques de votre application
- Performances testées afin de garantir fiabilité et haute qualité pour les séparations chromatographiques dans le secteur de l’industrie pharmaceutique, biopharmaceutique, environnementale, alimentaire et autres
Spécification
Colonne analytique | |
LC-MS | |
8 500 psi (586 bars) | |
2 à 8 | |
300 m²/g | |
L11 | |
Acclaim | |
13 % | |
Oui |
2,1 mm | |
150 mm | |
3 μm | |
120 Å | |
60°C | |
Phényle (Ph) | |
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.