Learn More
Thermo Scientific™ Accessories and Upgrade Kits for Varioskan LUX Multimode Microplate Reader
Divers accessoires à utiliser avec le lecteur de microplaques multimode Varioskan™ LUX.
Marque: Thermo Scientific™ SP-00720
308.75 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25043" pour bénéficier de cette offre.
Description
Ces accessoires sont à utiliser avec le lecteur de microplaques Varioskan™ LUX Multimode. Conçu pour répondre au large éventail de besoins des chercheurs en sciences biologiques, le lecteur de microplaques multimode Thermo Scientific™ Varioskan LUX est équipé d’une vaste gamme de technologies de mesure, y compris pour l’absorbance, l’intensité de la fluorescence, la luminescence, l’AlphaScreen et la fluorescence en temps différé. Grâce à la sélection de plage dynamique automatique, l’instrument simplifie la configuration de mesure et ses commandes intelligentes de sécurité facilitent les flux de travail et permettent d’éviter les erreurs expérimentales. Varioskan LUX repousse les limites de la confiance et de la facilité grâce à une technologie conçue pour aider les chercheurs’ . Le lecteur multimode Varioskan LUX a reçu la certification HTRF™ de Cisbio Bioassays et la validation DLReady™ de Promega Corporation.
- Varioskan LUX est associé au puissant logiciel de quatrième génération SkanIt, qui offre une facilité d’utilisation et une flexibilité optimales.
- Sans licence— chaque utilisateur peut installer le logiciel sur son ordinateur
- Interface intuitive et flexible permettant la réalisation de plusieurs tests par différents utilisateurs
- Outil de pipetage virtuel innovant qui facilite la définition des échantillons dans l’agencement des étapes
- Les données de mesure sont sauvegardées dans la base de données en continu de manière à ce qu’il n’y ait’aucune perte de données en cas d’interruptions inattendues telles que des coupures de courant ou une interruption involontaire
- Traitement et exportation des données simplifiés
- exportez les données en un seul clic ou envoyez-les automatiquement par e-mail à la fin du cycle
- Plusieurs formats de fichier sont disponibles pour exporter les résultats : *.xlsx, *.pdf, *.xml et *.txt
Spécification
Kit de microplaques | |
Plaque à 384 puits | |
Qualification de la performance Varioskan LUX |
Lecteur de microplaques Varioskan LUX | |
Varioskan™ | |
Plaques pour la qualification fluorométrique, TRF, luminométrique et AlphaScreen pour Varioskan LUX |